Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide trays
Slide trays
Slide tray, Bílá, PVC, 680×190 mm, 40
  631-9144
 :   KARTELL
Slide trays
  631-9144
 :  KARTELL
Slide trays
Slide trays
Slide tray, Bílá, PVC, 680×190 mm, 40
655,00 Kč
1 * 1 KS
Identification of different dyes on the slides.
  • Easy removal of slides
  • Slide trays for 76×26 mm slides
Colour: White
  • Počet sklíček:
    40
  • Š×H:
    680×190 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Slide tray
  • Materiál:
    PVC
  • Cat. No.:
    631-9144