Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide trays
Slide tray, Bílá, PVC, 340×190 mm, 20
  631-9004
 :   KARTELL
Slide trays
  631-9004
 :  KARTELL
Slide trays
Slide trays
Slide tray, Bílá, PVC, 340×190 mm, 20
361,00 Kč
1 * 1 KS
Identification of different dyes on the slides.
  • Easy removal of slides
  • Slide trays for 76×26 mm slides
Colour: White
  • Počet sklíček:
    20
  • Š×H:
    340×190 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Slide tray
  • Materiál:
    PVC