Orders LinkContactUsLinkComponent
Press-down stoppers
Press-down stoppers
Přírodní, 15,5 mm, 17 mm
Catalog # 212-0218
Supplier:   KARTELL
Press-down stoppers
Catalog # 212-0218
Supplier:  KARTELL
Press-down stoppers
Press-down stoppers
Přírodní, 15,5 mm, 17 mm
Price
164,00 Kč
Log in for availability
1 * 100 KS
Product Details & Documents
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
  • PE, natural colour
  • Good chemical resistance
  • Economical
  • Convenient pack sizes
*conical
Specifications
  • Ø dno:
    15,5 mm
  • Ø horní části:
    17 mm
  • Barva:
    Přírodní