Press-down stoppers
Přírodní, 38 mm, 40 mm
Katalogové číslo 212-0217
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, natural colour
- Good chemical resistance
- Economical
- Convenient pack sizes
*conical
Specifikace
- Ø dno:38 mm
- Ø horní části:40 mm
- Barva:Přírodní