Press-down stoppers
Přírodní, 33 mm, 35 mm
KART657
: KARTELL
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, natural colour
- Good chemical resistance
- Economical
- Convenient pack sizes
*conical
- Ø dno:33 mm
- Ø horní části:35 mm
- Barva:Přírodní