Press-down stoppers
Přírodní, 22 mm, 24 mm
Katalogové číslo 212-0216
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, natural colour
- Good chemical resistance
- Economical
- Convenient pack sizes
*conical
Specifikace
- Ø dno:22 mm
- Ø horní části:24 mm
- Barva:Přírodní