Press-down stoppers
Přírodní, 14 mm, 16 mm
212-0213
: KARTELL
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, natural colour
- Good chemical resistance
- Economical
- Convenient pack sizes
*conical
- Ø dno:14 mm
- Ø horní části:16 mm
- Barva:Přírodní