Faeces containers
01, 15 ml, Non sterile, 22 mm, 63 mm
Katalogové číslo KART600
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent. Non sterile or sterile.
- With PP spatula incorporated into the cap
Documents
KART600_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø:22 mm
- Sterilita:Non sterile
- Kapacita:15 ml
- Výška:63 mm
- Sekvence:01