Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators
Desiccators
Desiccator, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Katalogové číslo 467-2115
Dodavatel:   KARTELL
Desiccators
Katalogové číslo 467-2115
Dodavatel:  KARTELL
Desiccators
Desiccators
Desiccator, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Price
1 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Transparent polycarbonate cover with polypropylene base. The specially grooved stopper ensures air is readmitted very slowly to avoid disturbing the contents.
  • Implosion proof
  • Will withstand vacuum of 740 mm Hg with loss no greater than 20 mm in 24 hours
  • Includes removable pan for holding drying agent
Delivery information: Supplied with vacuum release tap and O-ring.
Specifikace
  • Nominální velikost:
    150 DN
  • Type:
    Desiccator
  • Užitná výška:
    135 mm
  • Ø vněj.×V:
    170×190 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Type
    Dostupnost
    Price
  • 467-2290
    Spare vacuum valve for desiccators
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 446,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Type
    Dostupnost
    Price
  • 467-2215
    Rubber O-ring
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 105,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Type
    Dostupnost
    Price
  • 467-2220
    Rubber O-ring
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 143,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Type
    Dostupnost
    Price
  • 467-2225
    Rubber O-ring
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 203,00 Kč