Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels
Büchner funnels
2100 ml, 150 mm
Katalogové číslo 519-2366
Dodavatel:   KARTELL
Büchner funnels
Katalogové číslo 519-2366
Dodavatel:  KARTELL
Büchner funnels
Büchner funnels
2100 ml, 150 mm
Přejít na:
Price
1 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white.
  • Robust and lightweight
  • Top and bottom can be separated for easy cleaning
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikace
  • Kapacita:
    2100 ml
  • Pro filtr Ø:
    150 mm