Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels
Büchner funnels
180 ml, 70 mm
Katalogové číslo 519-2363
Dodavatel:   KARTELL
Büchner funnels
Katalogové číslo 519-2363
Dodavatel:  KARTELL
Büchner funnels
Büchner funnels
180 ml, 70 mm
Přejít na:
Price
343,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white.
  • Robust and lightweight
  • Top and bottom can be separated for easy cleaning
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikace
  • Kapacita:
    180 ml
  • Pro filtr Ø:
    70 mm