Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling Boxes
Cooling Boxes
32 l, 280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Katalogové číslo 478-0213
Dodavatel:   KARTELL
Cooling Boxes
Katalogové číslo 478-0213
Dodavatel:  KARTELL
Cooling Boxes
Cooling Boxes
32 l, 280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Price
3 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Delivery information: Cooling block is available for cooling boxes.
Specifikace
  • Kapacita:
    32 l
  • Rozměry:
    280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Kapacita
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    KART3707
    500 ml
    17,5×9×3 cm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 179,00 Kč