Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing bottles, PP
190 ml, 59×88 mm
Katalogové číslo 611-9405
Dodavatel:   KARTELL
Weighing bottles, PP
Katalogové číslo 611-9405
Dodavatel:  KARTELL
Weighing bottles, PP
Weighing bottles, PP
190 ml, 59×88 mm
Přejít na:
Price
162,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP with lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specifikace
  • Ø×H:
    59×88 mm
  • Kapacita:
    190 ml