Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing bottles, PP
Weighing bottles, PP
60 ml, 40×69 mm
Katalogové číslo 611-0104
Dodavatel:   KARTELL
Weighing bottles, PP
Katalogové číslo 611-0104
Dodavatel:  KARTELL
Weighing bottles, PP
Weighing bottles, PP
60 ml, 40×69 mm
Přejít na:
Price
122,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP with lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specifikace
  • Ø×H:
    40×69 mm
  • Kapacita:
    60 ml