Tanks
Šedá, 75 l, 457×750×310 mm
Katalogové číslo 216-0258
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Made of HDPE, grey.
- Moulded grips
- Sturdy
Useful general purpose tanks that can be stacked for storage.
Specifikace
- Kapacita:75 l
- Barva:Šedá
- Š×H×V:457×750×310 mm