Tanks
Šedá, 27 l, 340×455×250 mm
Katalogové číslo 216-0256
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Made of HDPE, grey.
- Moulded grips
- Sturdy
Useful general purpose tanks that can be stacked for storage.
Specifikace
- Kapacita:27 l
- Barva:Šedá
- Š×H×V:340×455×250 mm