Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
Katalogové číslo 612-1780
Dodavatel:   KARTELL
Dropping pipettes
Katalogové číslo 612-1780
Dodavatel:  KARTELL
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
Přejít na:
Price
633,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PE, graduated.
  • Moulded in one piece
  • High capacity reservoir for take-up and expulsion of liquids
  • Ideal replacement for traditional glass Pasteur pipette and rubber teat
Specifikace
  • Ø vněj.:
    10 mm
  • Sterilní:
    -
  • Kapacita:
    5,0 ml
  • Popis:
    Dropping pipettes, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm
  • Délka:
    195 mm