Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
Šedá, PS, 25, 83×98×38 mm
Katalogové číslo 631-9140
Dodavatel:   KARTELL
Slide boxes
Katalogové číslo 631-9140
Dodavatel:  KARTELL
Slide boxes
Slide boxes
Šedá, PS, 25, 83×98×38 mm
Přejít na:
Price
648,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
High impact resistant slide boxes with removable lids.
  • Well spaced slots for easy handling of slides
  • Numbering for cross reference with corresponding index card
  • Locating lugs so boxes can be stacked
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Specifikace
  • Počet sklíček:
    25
  • Barva:
    Šedá
  • Materiál:
    PS
  • Š×H×V:
    83×98×38 mm