Faeces containers
03, Sterile, 41 mm, 60 ml, 55 mm
Katalogové číslo 216-0290
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent. Non sterile or sterile.
- With PP spatula incorporated into the cap
Documents
KART600_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø:41 mm
- Sterilita:Sterile
- Kapacita:60 ml
- Výška:55 mm
- Sekvence:03