Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnel holders
Funnel holders
01, 1 funnel
Katalogové číslo 221-1261
Dodavatel:   KARTELL
Funnel holders
Katalogové číslo 221-1261
Dodavatel:  KARTELL
Funnel holders
Funnel holders
01, 1 funnel
Přejít na:
Price
518,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white, unbreakable.
  • For funnels 50 to 120 mm Ø
  • With bosshead to fit rods 8 to 14 mm Ø
  • Interchangeable insert for different sizes
Specifikace
  • Určeno pro:
    1 funnel
  • Sekvence:
    01