Microplates, 96-well
96-well plate, flat bottom, aseptic, Průhledná, 370 µl, 96
Katalogové číslo KART2620
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
: PS covers are sold separately.
Specifikace
- Poč. jamek:96
- Objem:370 µl
- Barva:Průhledná
- Popis:96-well plate, flat bottom, aseptic
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloDostupnostPrice
- Lids for 96 well microtitre plates, PS, asepticLids for 96 well microtitre plates, PS, asepticKART2623Přihlásit se pro dostupnost1 * 50 KS - 1 370,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloDostupnostPrice
- Lids for 96 well microtitre plates, PS, sterileLids for 96 well microtitre plates, PS, sterileKART2623/SPřihlásit se pro dostupnost1 * 50 KS - 1 430,00 Kč