Sample Cups for Analysers
06, For Hitachi® analysers, 2,0 ml, 38 mm, 16,75 mm
Katalogové číslo 391-1020
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:16,75 mm
- Kapacita:2,0 ml
- Popis:For Hitachi® analysers
- Výška:38 mm
- Sekvence:06