Sample Cups for Analysers
02, For Gemsaec® analysers, 0,50 ml, 24,5 mm, 13,55 mm
Katalogové číslo 391-1018
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:13,55 mm
- Kapacita:0,50 ml
- Popis:For Gemsaec® analysers
- Výška:24,5 mm
- Sekvence:02