Sample Cups for Analysers
01, For Centrichem® analysers, 0,25 ml, 16,4 mm, 13,7 mm
Katalogové číslo 391-1017
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:13,7 mm
- Kapacita:0,25 ml
- Popis:For Centrichem® analysers
- Výška:16,4 mm
- Sekvence:01