Sample Cups for Analysers
08, For Technicon®, Konelab® analysers, 4,0 ml, 37,9 mm, 17,26 mm
Katalogové číslo 212-6126
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:17,26 mm
- Kapacita:4,0 ml
- Popis:For Technicon®, Konelab® analysers
- Výška:37,9 mm
- Sekvence:08