Sample Cups for Analysers
05, For Technicon®, Konelab® analysers, 2,0 ml, 24,9 mm, 13,7 mm
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:13,7 mm
- Kapacita:2,0 ml
- Popis:For Technicon®, Konelab® analysers
- Výška:24,9 mm
- Sekvence:05