Sample Cups for Analysers
03, For Technicon®, Konelab®, Beckman® analysers, 1,5 ml, 22,6 mm, 13,8 mm
Katalogové číslo 391-1016
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:13,8 mm
- Kapacita:1,5 ml
- Popis:For Technicon®, Konelab®, Beckman® analysers
- Výška:22,6 mm
- Sekvence:03