Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
500 ml, 19/26, 0,50 ± ml
Katalogové číslo 612-3009
Dodavatel:   KARTELL
Volumetric flasks, class B
Katalogové číslo 612-3009
Dodavatel:  KARTELL
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
500 ml, 19/26, 0,50 ± ml
Přejít na:
Price
728,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, with stopper.
  • Autoclavable
  • For working temperatures up to +170 °C
  • With NS stoppers
Specifikace
  • NZ:
    19/26
  • Kapacita:
    500 ml
  • Tolerance:
    0,50 ± ml