Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
250 ml, 19/26, 0,30 ± ml
Katalogové číslo 612-3008
Dodavatel:   KARTELL
Volumetric flasks, class B
Katalogové číslo 612-3008
Dodavatel:  KARTELL
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
250 ml, 19/26, 0,30 ± ml
Přejít na:
Price
691,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, with stopper.
  • Autoclavable
  • For working temperatures up to +170 °C
  • With NS stoppers
Specifikace
  • NZ:
    19/26
  • Kapacita:
    250 ml
  • Tolerance:
    0,30 ± ml