Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with extra-long stem
143 mm, 8 mm, 78,5 mm
Katalogové číslo 221-1861
Dodavatel:   KARTELL
Funnels with extra-long stem
Katalogové číslo 221-1861
Dodavatel:  KARTELL
Funnels with extra-long stem
Funnels with extra-long stem
143 mm, 8 mm, 78,5 mm
Přejít na:
Price
238,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Inner ribs to accelerate the filtration process
  • Very good chemical resistance, autoclavable
  • Suitable for use with standard filter papers
With inner ribs for rapid filtration. Cone angle 60°.
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    78,5 mm
  • Vnější Ø stonku:
    8 mm
  • Délka stonku:
    143 mm