Funnels with extra-long stem
150 mm, 8 mm, 65 mm
Katalogové číslo 221-1860
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Inner ribs to accelerate the filtration process
- Very good chemical resistance, autoclavable
- Suitable for use with standard filter papers
With inner ribs for rapid filtration. Cone angle 60°.
Documents
KART165_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Vněj. Ø nálevky:65 mm
- Vnější Ø stonku:8 mm
- Délka stonku:150 mm