Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
06, 1000 ml, , 143 mm, 105 mm, 100 ml
Katalogové číslo KART1539
Dodavatel:   KARTELL
Beakers, low form
Katalogové číslo KART1539
Dodavatel:  KARTELL
Beakers, low form
Beakers, low form
06, 1000 ml, , 143 mm, 105 mm, 100 ml
Přejít na:
Price
10 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Space-saving stackable design
  • High thermal resistance from −250 to +270 °C
  • Autoclavable, easy to clean
Embossed graduations are easy to read and resistant to wear from repeated use.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    105 mm
  • Interval stupnice:
    100 ml
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    143 mm
  • Sekvence:
    06