Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
04, 250 ml, , 96 mm, 67 mm, 50 ml
Katalogové číslo KART1537
Dodavatel:   KARTELL
Beakers, low form
Katalogové číslo KART1537
Dodavatel:  KARTELL
Beakers, low form
Beakers, low form
04, 250 ml, , 96 mm, 67 mm, 50 ml
Přejít na:
Price
3 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Space-saving stackable design
  • High thermal resistance from −250 to +270 °C
  • Autoclavable, easy to clean
Embossed graduations are easy to read and resistant to wear from repeated use.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    67 mm
  • Interval stupnice:
    50 ml
  • Kapacita:
    250 ml
  • Výška:
    96 mm
  • Sekvence:
    04