Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
50 ml, 14/23, 143 mm
Katalogové číslo 612-3001
Dodavatel:   KARTELL
Volumetric flasks, class B
Katalogové číslo 612-3001
Dodavatel:  KARTELL
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
50 ml, 14/23, 143 mm
Přejít na:
Price
296,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE stopper.
  • Narrow neck with no meniscus for easy reading
  • Calibrated gravimetrically at +20 °C
  • Autoclavable, chemically non absorbent, non wetting surface
Specifikace
  • NZ:
    14/23
  • Kapacita:
    50 ml
  • Výška:
    143 mm