Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
25 ml, 12/21, 121 mm
Katalogové číslo 612-3000
Dodavatel:   KARTELL
Volumetric flasks, class B
Katalogové číslo 612-3000
Dodavatel:  KARTELL
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
25 ml, 12/21, 121 mm
Přejít na:
Price
277,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE stopper.
  • Narrow neck with no meniscus for easy reading
  • Calibrated gravimetrically at +20 °C
  • Autoclavable, chemically non absorbent, non wetting surface
Specifikace
  • NZ:
    12/21
  • Kapacita:
    25 ml
  • Výška:
    121 mm