Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, analytical
Funnels, analytical
77 mm, 44 mm, 5 mm, 46 mm
Katalogové číslo 221-1813
Dodavatel:   KARTELL
Funnels, analytical
Katalogové číslo 221-1813
Dodavatel:  KARTELL
Funnels, analytical
Funnels, analytical
77 mm, 44 mm, 5 mm, 46 mm
Přejít na:
Price
38,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Inner ribs at an angle of 58° to accelerate the filtering process
  • Outer ribs prevent air from being trapped under the filter paper
  • Autoclavable
With inner and outer ribs. Cone angle 60°.
Documents
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    46 mm
  • Délka:
    77 mm
  • Vnější Ø stonku:
    5 mm
  • Délka stonku:
    44 mm