Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage pots
1100 ml, 199,7 mm, 190 mm, 147 mm, 89 mm
Katalogové číslo 216-1481
Dodavatel:   KARTELL
Storage pots
Katalogové číslo 216-1481
Dodavatel:  KARTELL
Storage pots
Storage pots
1100 ml, 199,7 mm, 190 mm, 147 mm, 89 mm
Přejít na:
Price
436,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white.
  • Very good chemical and temperature resistance
  • Robust
  • Impermeable to liquids
Ideal for keeping instruments, pipettes, thermometers and many other laboratory tools tidy and close to hand. With extra wide base for stability.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    147 mm
  • Ø vnitř.:
    89 mm
  • Kapacita:
    1100 ml
  • V vnitř.:
    190 mm
  • Vnější výška:
    199,7 mm