Orders LinkContactUsLinkComponent
Holders for test tubes
Holders for test tubes
9, 18 mm, 220×55×65,0 mm
Katalogové číslo 212-6895
Dodavatel:   KARTELL
Holders for test tubes
Katalogové číslo 212-6895
Dodavatel:  KARTELL
Holders for test tubes
Holders for test tubes
9, 18 mm, 220×55×65,0 mm
Price
233,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good thermal and chemical resistance
  • Can be used in water baths
  • The tubes contents are always visible
Designed for titrations.
Specifikace
  • Pro zkumavku Ø:
    18 mm
  • Poč. otvorů:
    9
  • Š×H×V:
    220×55×65,0 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Base plate that can hold two racks, 202×156×13,5 mm
    Base plate that can hold two racks, 202×156×13,5 mm
    212-6897
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 275,00 Kč