Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, conical
Stoppers, rubber, conical
0, 24,0 mm, 14,0 mm, 20,0 mm
Katalogové číslo 217-0471
Dodavatel:   KARTELL
Stoppers, rubber, conical
Katalogové číslo 217-0471
Dodavatel:  KARTELL
Stoppers, rubber, conical
Stoppers, rubber, conical
0, 24,0 mm, 14,0 mm, 20,0 mm
Přejít na:
Price
15,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Natural red rubber with elastic, tight fitting design.
  • Excellent seal and adhesion
  • Good chemical resistance
  • Non toxic
  • Temperature resistant from −25 to +70 °C
Specifikace
  • Ø dno:
    14,0 mm
  • Ø horní části:
    20,0 mm
  • Poč. otvorů:
    0
  • Výška:
    24,0 mm