Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion baskets, round
Immersion baskets, round
11, Stainless steel basket, All unit types, 59×60 mm
Katalogové číslo 142-2149
Dodavatel:   ELMA SCHMIDBAUER
Immersion baskets, round
Katalogové číslo 142-2149
Dodavatel:  ELMA SCHMIDBAUER
Immersion baskets, round
Immersion baskets, round
11, Stainless steel basket, All unit types, 59×60 mm
Přejít na:
Price
1 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø×H:
    59×60 mm
  • Určeno pro:
    All unit types
  • Popis:
    Stainless steel basket
  • Sekvence:
    11