Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion baskets, round
01, Hostalen basket, S 30, S 30/H, 200×95×57 mm
Katalogové číslo 142-2146
Dodavatel:   ELMA SCHMIDBAUER
Immersion baskets, round
Katalogové číslo 142-2146
Dodavatel:  ELMA SCHMIDBAUER
Immersion baskets, round
Immersion baskets, round
01, Hostalen basket, S 30, S 30/H, 200×95×57 mm
Přejít na:
Price
633,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    S 30, S 30/H
  • Popis:
    Hostalen basket
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    200×95×57 mm