Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion baskets, round
Immersion baskets, round
04, Hostalen basket, S 15, S 15/H, 95×95×57 mm
Katalogové číslo 142-2145
Dodavatel:   ELMA SCHMIDBAUER
Immersion baskets, round
Katalogové číslo 142-2145
Dodavatel:  ELMA SCHMIDBAUER
Immersion baskets, round
Immersion baskets, round
04, Hostalen basket, S 15, S 15/H, 95×95×57 mm
Přejít na:
Price
523,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    S 15, S 15/H
  • Popis:
    Hostalen basket
  • Sekvence:
    04
  • Š×H×V:
    95×95×57 mm