Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan ≥99.0%, SPECTRONORM® for spectroscopy
n-Hexan ≥99.0%, SPECTRONORM® for spectroscopy
5096, Glass bottle, 2,5 L
Katalogové číslo 140096E
Hořlavý
Zdraví
Toxický
Životní prostředí
Dodavatel:   VWR Chemicals
n-Hexan ≥99.0%, SPECTRONORM® for spectroscopy
Katalogové číslo 140096E
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  110-54-3
n-Hexan ≥99.0%, SPECTRONORM® for spectroscopy
n-Hexan ≥99.0%, SPECTRONORM® for spectroscopy
5096, Glass bottle, 2,5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  110-54-3
Price
11 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
  • Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph.Eur.
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:110-54-3
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:13,04712
  • Bod varu:69 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–94,3 °C
  • Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–22 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • REACH:01-2119480412-44
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (GC):
    ≥ 99.0 %
  • Acidity:
    ≤ 0.0002 meq/g
  • Alkalinity:
    ≤ 0.0002 meq/g
  • Colouration:
    ≤ 10 APHA
  • Evaporation residue:
    ≤ 2 ppm
  • Water:
    ≤ 50 ppm
  • Absorbance (195 nm):
    ≤ 1.00
  • Absorbance (210 nm):
    ≤ 0.22
  • Absorbance (217 nm):
    ≤ 0.10
  • Absorbance (225 nm):
    ≤ 0.05
  • Absorbance (from 245 nm):
    ≤ 0.01
  • Transmittance (195 nm):
    ≥ 10 %
  • Transmittance (210 nm):
    ≥ 60 %
  • Transmittance (217 nm):
    ≥ 80 %
  • Transmittance (225 nm):
    ≥ 90 %
  • Transmittance (from 245 nm):
    ≥ 98 %
  • Fluorescence (as quinine) (254 nm):
    ≤ 1.0 ppb
  • Fluorescence (as quinine) (365 nm):
    ≤ 1.0 ppb
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096