Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dithionit sodný ∼ 85% tech.

Dithionit sodný ∼ 85% tech.

4058, Glass bottle for solids, 2 kg
Katalogové číslo ACRO169590020
Dráždivý
Hořlavý
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Katalogové číslo ACRO169590020
Číslo CAS:  7775-14-6
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Dithionit sodný ∼ 85% tech.

4058, Glass bottle for solids, 2 kg

Přejít na:
Číslo CAS:  7775-14-6
Price
5 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Sodium hydrosulphite
  • Číslo CAS:7775-14-6
  • Vzorec:Na₂S₂O₄
  • MDL číslo:MFCD00011640
  • Molecular Weight:174.11
  • Merck Index:13,08700
  • Bod tání:>300 °C (rozkl.)
  • Hustota:2,19 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:101 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-890-0
  • ADR:4.2,II
  •  :Density: 2,19 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1384

Documents

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Titration with NaOH:
    ≥85 %
  • Titration Argentometric:
    ≥96.0 to ≤104.0 %
  • HPLC:
    ≥96.0 %

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    2 kg
  • Sekvence:
    4058

Specifikace