Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dithionit sodný ∼ 85% tech.

Dithionit sodný ∼ 85% tech.

4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Katalogové číslo ACRO169590010
Dráždivý
Hořlavý
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Katalogové číslo ACRO169590010
Číslo CAS:  7775-14-6
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Dithionit sodný ∼ 85% tech.

4024, Glass bottle for solids, 1 kg

Přejít na:
Číslo CAS:  7775-14-6
Price
2 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Sodium hydrosulphite
  • Číslo CAS:7775-14-6
  • Vzorec:Na₂S₂O₄
  • MDL číslo:MFCD00011640
  • Molecular Weight:174.11
  • Merck Index:13,08700
  • Bod tání:>300 °C (rozkl.)
  • Hustota:2,19 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:101 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-890-0
  • ADR:4.2,II
  •  :Density: 2,19 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1384

Documents

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Titration with NaOH:
    ≥85 %
  • Titration Argentometric:
    ≥96.0 to ≤104.0 %
  • HPLC:
    ≥96.0 %

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.