Sponge, VertiKlean®
Non sterile, Světle žlutá, 215×108 mm, 15,7 mm, 8 ks/sáček
Katalogové číslo 115-0179
Dodavatel: CONTEC
Přejít na:
Product Details & Documents
Jednorázová pěnová utěrka VertiKlean Sponge je využívána v laboratořích. Výsledná čistá polyesterová pěna je tvořena laminovanými vrstvami materiálu Polynit. Okraje jsou řezány laserem a jsou tak zcela zataveny. Je určena pro obecný úklid a čištění, ale může být použita i v laboratořích.
- Vysoce absorpční polyesterová pěna s odolností proti oděru tkaniny Polynit
- Autoklávovatelné
Thickness: 15 mm
Specifikace
- Balené:8 ks/sáček
- Barva:Světle žlutá
- Popis:Non sterile
- D׊:215×108 mm
- Tloušťka:15,7 mm