Orders LinkContactUsLinkComponent
Tymol 99%
Tymol 99%
3645, Plastová láhev, 500 g
Katalogové číslo ACRO150335000
Dráždivý
Korozi způsobující
Životní prostředí
Tymol 99%
Katalogové číslo ACRO150335000
Číslo CAS:  89-83-8
Tymol 99%
Tymol 99%
3645, Plastová láhev, 500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  89-83-8
Price
5 580,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Číslo CAS:89-83-8
  • Vzorec:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • MDL číslo:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22
  • Merck Index:13,09476
  • Bod varu:232 °C (760 mmHg)
  • Bod tání:48…52 °C
  • Hustota:0,96 g/cm³
  • Bod vzplanutí:102 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2430
  • ADR:8,III
  •  :Density: 0,965 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:201-944-8
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    48 to 52 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645