Tymol 99%
3401, Plastová láhev, 100 g
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
- Číslo CAS:89-83-8
- Vzorec:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
- MDL číslo:MFCD00002309
- Molecular Weight:150.22
- Merck Index:13,09476
- Bod varu:232 °C (760 mmHg)
- Bod tání:48…52 °C
- Hustota:0,96 g/cm³
- Bod vzplanutí:102 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2430
- ADR:8,III
- :Density: 0,965 g/cm³ (25 °C)
- EINECS:201-944-8
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:48 to 52 °C
- GC:≥98.5 %
- Residue after evaporation:≤0.05 %
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401