Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol 95%
4024, Plastová láhev, 1 kg
  ACRO129300010
1-Octadecanol 95%
  ACRO129300010
 :  112-92-5
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol 95%
4024, Plastová láhev, 1 kg
 :  112-92-5
1 800,00 Kč
1 * 1 kg
 :  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  •  :112-92-5
  •  :H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  •  :MFCD00002823
  •  :270.5
  •  :12,08960
  •  :210 °C (15 mmHg)
  •  :55…58 °C
  •  :0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
  •  :185 °C
  •  :Density: 0.805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
  •  :Ambient
  •  :204-017-6
Documents
  • Appearance:
    White Powder or flakes or pellets
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    55 to 60 °C
  • GC:
    ≥94 %
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024