Orders LinkContactUsLinkComponent
methylcyklohexan 99%, extra pure
5214, Plastový sud, 10 L
Katalogové číslo ACRO126580100
Dráždivý
Zdraví
Životní prostředí
Hořlavý
methylcyklohexan 99%, extra pure
Katalogové číslo ACRO126580100
Číslo CAS:  108-87-2
methylcyklohexan 99%, extra pure
methylcyklohexan 99%, extra pure
5214, Plastový sud, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  108-87-2
Price
7 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:108-87-2
  • Vzorec:C₆H₁₁CH₃
  • MDL číslo:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19
  • Merck Index:13,06074
  • Bod varu:101 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–126,3 °C
  • Hustota:0,77 g/cm³
  • Bod vzplanutí:–3 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2296
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-624-3
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.01 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastový sud
  • Bal.:
    10 L
  • Sekvence:
    5214
Specifikace